Documenti fondamentali
PHL83845
9-Dehydropachymic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H50O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.75
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C
InChI
RWIALJIVPUCERT-DRCQUEPLSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)