Documenti fondamentali
PHL83259
Negundoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1S,4aS,7S,7aS)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-7-hydroxy-1-[[2-O-(4-hydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-7-methyl-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 2′-p-Hydroxybenzoyl mussaenosidic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.46
Beilstein:
5191699
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)9-32-21(15(12)23)35-22-18(17(27)16(26)14(8-24)33-22)34-20(30)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,9,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-8H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
RFCSGMIUBXUYSE-KLZCBZFCSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)