Documenti fondamentali
PHL83180
Cubebin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.37
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Descrizione
mixture of diastereomers
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1OC[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@H]1CC4=CC(OCO5)=C5C=C4
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)