Documenti fondamentali
PHL82598
7-O-Methylwogonin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4-chromenone, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 7,8-Dimethoxynorwogonin, Moslosooflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.29
Beilstein:
292995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-12(19)15-11(18)8-13(10-6-4-3-5-7-10)22-17(15)16(14)21-2/h3-9,19H,1-2H3
IHLSBQVBFDTNTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)