Documenti fondamentali
PHL80899
11-Oxomogroside V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H100O29
Numero CAS:
Peso molecolare:
1285.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CC[C@]4([H])C1=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)C(C[C@@]6(C)[C@@]5(C)CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(C)O)O[C@H]7[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)