PHL80506
Nitidine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride, NSC 146397
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)