Key Documents
PHL80499
Mollugin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)C=CC(C(C(OC)=O)=C(O)C2=C3C=CC=C2)=C3O1
InChI
1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
VLGATXOTCNBWIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)