PHL80292
β-Amyrin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- High-Purity β-Amyrin for Laboratory Use: The development of analytical methodologies for the precise quantification of β-Amyrin enhances its application as a reference standard in phytochemical research, ensuring high reproducibility and accuracy in laboratory settings (Ramadwa et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)