Documenti fondamentali
PHL80141
Fumaric acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Beilstein:
605763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 165 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1364 °F
Limite di esplosione
40 %
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)