Documenti fondamentali
K08670353
Kromasil® C18 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Kromasil C18
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3.5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)