Documenti fondamentali
G005677
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid: [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 100 - 500 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)