47849
Benzoic acid
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1061 °F
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Densità
1.32 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?