Documenti fondamentali
G004680
HPLC Analysis of 3-Phenyllactic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1% ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    3-Phenyllactic acid, ≥98%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)