Documenti fondamentali
G002340
HPLC Analysis of Warfarin Anticoagulant on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid (pH 2.0, unadjusted): [B] methanol; (30:70, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Warfarin
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)