Documenti fondamentali
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBD286
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)