CRM61789
Butralin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
N-sec-Butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3
SPNQRCTZKIBOAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1025351-200MG | 4061833839386 |
A1422-250G | 4061832414676 |
A1422-25G | 4061833342329 |
08090-50G | 4061832418414 |
8146210025 | 4022536419312 |
8.14621.0025 | |
A1422-100G | 4061832414652 |
A1422-10G | 4061832414669 |
08090-10G | 4061838651839 |
PHR3174-500MG | 4065266116854 |
CRM61789-100MG | 4065265133098 |