Documenti fondamentali
33659
Supelco
Butafenacil
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(Allyloxycarbonyl)-1-methylethyl 2-chloro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18ClF3N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.81
Beilstein:
11322304
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2ccc(Cl)c(c2)C(=O)OC(C)(C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C20H18ClF3N2O6/c1-5-8-31-17(29)19(2,3)32-16(28)12-9-11(6-7-13(12)21)26-15(27)10-14(20(22,23)24)25(4)18(26)30/h5-7,9-10H,1,8H2,2-4H3
JEDYYFXHPAIBGR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Butafenacil inhibits the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (PPOX) that catalyzes the oxidation of protoporphyrinogen IX to protoporphyrin IX during chlorophyll and heme biosynthesis.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Butafenacil: A positive control for identifying anemia-and variegate porphyria-inducing chemicals.
Leet J K, et al.
Toxicology Reports, 2, 976-983 (2015)