CRM47285
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)