CRM33399
Bromophos-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)