BP1114
Abacavir Impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N6-Cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
abacavir, abacavir
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2nc(nc(c2nc1)NC3CC3)N
InChI
1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
IYWUSKBMXQERLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)