PHR2064
Abacavir Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(1S,4R)-4-[2,6-Diamino-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1000420
Famiglia di API
abacavir, abacavir
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3