Documenti fondamentali
97785-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 10 g, tube volume 60 mL, pkg of 10
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Composizione
bed wt., 10 g
Confezionamento
pkg of 10
tecniche
LPLC: suitable
Volume provetta
60 mL
Gruppo funzionale matrice
Spherical Silica
Dimensione particelle
20-45 μm
Note legali
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)