Documenti fondamentali
94708
Supelco
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Sinonimo/i:
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
2044951
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0 % (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
259-261 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)