Key Documents
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0 % (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)