Key Documents
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(C)C(C)O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)