Documenti fondamentali
854971
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/silicone septum
clear cap
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. setto × spessore
9 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)