SU860147
Flaconcini per autocampionatore TopSert TPX®
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
Caratteristiche
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in North America
D.E.
11.6 mm
diam. × alt.
11.6 mm × 32 mm
Volume
0.2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
for use with 9 mm short thread screw caps
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)