Key Documents
843152
TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase phenyl, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43152
Parametri
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Toyopearl Phenyl-650 resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Phenyl-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)