Documenti fondamentali
842159
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Lungh. × D.I.:
1 cm × 2 mm
Dimensione particelle:
10 μm
Gruppo funzionale matrice:
phenyl phase
Dimensione pori:
1000 Å
Matrice:
polymer particle platform
Nome del prodotto
TSKgel® Phenyl-5PW RP Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Phenyl-5PW, 42159
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
4-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW RP columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)