821968
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, amine phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® NH2-100 HPLC Column, phase amine, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21968
Parametri
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
amine phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)