Documenti fondamentali
821485
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 2 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Lungh. × D.I.:
30 cm × 2 mm
Dimensione particelle:
4 μm
Gruppo funzionale matrice:
diol phase
Dimensione pori:
250 Å
Matrice:
silica particle platform
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 2 mm, 4 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21485
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.075 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stato fisico
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Step-by-step workflows for the intact mass analysis, peptide mapping, and N-glycan analysis of the monoclonal antibody― adalimumab, for an accurate characterization of the critical quality attributes (CQAs) to ensure drug safety and efficacy. Read more.