Key Documents
82034-U
Hamilton PRP-X300 HPLC Guard Cartridge
Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L17
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 mm × 2.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
12 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
ion exclusion
Descrizione generale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)