Key Documents
820032
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Descrizione
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 20032
Parametri
≤3 bar pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfated glycosaminoglycan
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
5-10
Capacità
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Toyopearl AF-Heparin HC-650 resin is a new high capacity affinity resin with an Antithrombin III (AT III) dynamic binding capacity of approximately 4 mg/mL. Due to its polyanionic nature heparin interacts with a wide range of biomolecules including plasma components, lipoprotein lipase, collagenase, and DNA polymerase
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)