Key Documents
819823
TOYOPEARL® SuperQ-650S Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19823
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Specifiche
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)