Documenti fondamentali
819309
TSKgel® SuperHZ1000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Lungh. × D.I.:
15 cm × 4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
Gruppo funzionale matrice:
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione pori:
15 Å
Matrice:
polymer particle platform
Nome del prodotto
TSKgel® SuperHZ1000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19309
Parametri
0.4 mL/min flow rate
55 bar max. pressure
60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
15 Å
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
TSKgel SuperHZ1000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 1,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Stato fisico
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)