818761
TSKgel® DEAE-SW (5 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 25 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion H2PO4-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18761
Parametri
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
130 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)