818345
TSKgel® Alpha (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
product name
TSKgel® Alpha Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18345
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
mixed
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)