Merck
TSKgel® Alpha Guard Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
TSKgel® Alpha (13 µm) HPLC Columns
TSKgel® Alpha Guard Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Alpha Columns
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
Diam. int. (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)