817368
TSKgel® HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® HHR Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® HHR Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17368
Parametri
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)