817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Octyl-80Ts HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17344
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)