Documenti fondamentali
C5800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.5 mm x 20 wells
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Nome del prodotto
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.5 mm × 20 wells
Materiali
PTFE
Misura
1.5 mm × 20 wells
Categorie correlate
Descrizione generale
Machined match spacer thickness precisely.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)