814460
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Amide-80, 30 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14460
Parametri
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
30 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)