Merck
TSKgel® Amide-80 Guard Column phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
TSKgel® Amide-80 Guard Column phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
ID (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)
Dimensione dei pori (Å)
Tecnica