Documenti fondamentali
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® SP-SW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiali
PEEK
agenzia
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-2SW, 07644
Parametri
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
Stato fisico
Shipped in methanol.
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)