Key Documents
69712
Supelco
2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]-phenol
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diphenyl-6-[2-hydroxy-4-(hexyloxy)phenyl]-1,3,5-triazine, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine, 2-[4-(Hexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.52
Beilstein:
9294274
Numero MDL:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
147-151 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-2-3-4-11-18-32-22-16-17-23(24(31)19-22)27-29-25(20-12-7-5-8-13-20)28-26(30-27)21-14-9-6-10-15-21/h5-10,12-17,19,31H,2-4,11,18H2,1H3
LEVFXWNQQSSNAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)