Key Documents
69333
Supelco
Ethyl 4-acetylbutyrate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
221-222 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)