Key Documents
69131
Supelco
Diethyl sebacate
analytical standard
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.35
Beilstein:
1790779
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
312 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)