66831-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm Guard Cartridge, 3.4 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel hardware (guard column)
agenzia
suitable for USP L26
Descrizione
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
0.4% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
15 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 4.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
3.4 μm
Dimensione pori
400 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.