66841-U
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel holder (guard column)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.