64834-U
Threaded Midget Bubbler
volume 22 mL
Sinonimo/i:
Impinger/Bubbler
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
marked intervals 15 mL
Confezionamento
pkg of 1
tecniche
active air sampling: suitable
Lunghezza
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Diam. tappo
20 mm
Volume
22 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)